Learn More
Brady™ Portarrollos externo Brandy
Descripción
La impresora Brady™ BBP11 es una impresora de escritorio pequeña y compacta que ofrece una alta calidad de impresión por transferencia térmica a bajo coste. La impresora ofrece un alto rendimiento con una salida duradera y fiable, con una velocidad de impresión de hasta 127 mm (5 pulgadas) por segundo. Es fácil de usar y ofrece una carga rápida de cintas y medios. El puerto Ethernet interno estándar permite una sencilla integración en cualquier aplicación.
- Pequeña y compacta de solo 101,6 mm (4 pulgadas) de ancho
- Resolución de impresión de 300 ppp
- Ofrece una gran variedad de materiales imprimibles
- Fiable y duradera
- Cuenta con muchas funciones incorporadas de serie, como Ethernet (red), interfaz de comunicación triple y construcción de doble pared. Impresora de transferencia térmica con nivel de entrada ideal para etiquetas para portaobjetos, tejidos y sangre en hospitales, laboratorios sanitarios y clínicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Soporte de material externo para BBP12 y BBP11 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Alternate Part Number | BBP12/BBP11-U |