Learn More
VACUUBRAND™ Sensor de vacío externo VSP3000
Click to view available options
:
Sensor de vacío VSP3000
Descripción
- Basado en la conductividad térmica (Pirani), ofrece un amplio intervalo de medición de presión atmosférica descendente de 10-3 mbar.
- Fabricado en plástico y cerámica con alta resistencia química, a prueba de salpicaduras de agua, también para condiciones de funcionamiento adversas.
- Diseñado para su uso con el indicador de vacío fino Pirani VACUUBRAND DCP3000 Fisher Cat 13-878-320
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Indicador de vacío fino Pirani Vacuubrand Vacuubus VSP3000 |
| Tipo de producto | Sensor de vacío |