Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de caucho
Código de producto. 10151081
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10151081 8 mm 1 metro
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10151081 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20686001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Funciona con el diafragma Vacuubrand™ y otras bombas con mangueras dentadas de 10 mm o 3/8 pulg. El tubo de vacío de caucho Vacuubrand™ DN 8 mm también está disponible.
  • Tamaño: DN 8 mm
  • Tres metros de longitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,314 in
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Rubber
Diámetro exterior (imperial) 0.71 in., 18 mm
Longitud global (métrico) 1 m
Para utilizar con Diafragma, otras bombas con mangueras dentadas de 10 mm o 9,53 mm (0,375 pulgadas)
Esterilidad Non-sterile
Color Desnudo
Tipo de producto Rubber Hose