Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de goma para bombas de vacío de diafragma sin aceite
Descripción
- Diámetro interno: 10 mm
- Tres metros de longitud
- Las paredes gruesas resisten el colapso
- De caucho caoutchouc de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0.4 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 11 mm |
| Material | Caucho caoutchouc |
| Longitud global (imperial) | 9.8 ft. |
| Longitud global (métrico) | 3 m |
| Para utilizar con | Modelos de bombas BrandTech: E1C, MEC, MZ1C, ME 2 and ME 4 NT Bombas |
| Cantidad de embalaje | Longitud de 3 metro |
| Color | Natural |
| Flexibility | Flexible |
| Mostrar más |