Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de vacío de paletas giratorias: RZ6
Código de producto. 10334491
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 3,4 a 4 cfm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10334491 De 3,4 a 4 cfm cada uno
1 options
Código de producto. 10334491 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20698130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado desde cero para su uso en aplicaciones de laboratorio
Diseñada para su uso en situaciones en que las bombas de diafragma no proporcionan la profundidad de vacío suficiente. RZ6 tiene una capacidad de aire libre de 113 l/min y una entrada con brida pequeña KF16, con manguera dentada suministrada de polipropileno de 10 mm (0,375 pulg)38.
  • Diseño de doble etapa para un vacío máximo de 1,5 x10-3 Torr
  • Pequeña, silenciosa y de bajo consumo
  • Resistente y de bajo mantenimiento
Para liofilizadores, concentradores centrífugos de sobremesa u otras evaporaciones de baja temperatura de disolventes de punto de ebullición elevado, destilaciones moleculares, líneas de Schlenk. Al igual que con todas las bombas de paletas giratorias, se requiere un colector de frío preliminar para su uso en estas aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caballos de fuerza 0,4 hp
Amperaje 2.4/2.5 A
Incluye Trampa de frío GKF 1000i, filtro de vapor de aceite, válvula, conexión en T, lastre de gas
Velocidad motor De 1500 a 1800
Certificaciones/conformidad UL
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Modelo RZ6
Nivel de ruido 50 dB (A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 36,1 lb
Peso (métrico) 16,4 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 12 °C
Caudal De 3,4 a 4 cfm
Para utilizar con Liofilizadores, concentradores de centrífuga de sobremesa u otras evaporaciones a baja temperatura de disolventes de elevado punto de ebullición, destilaciones moleculares
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 8,1 in
Altura global (métrico) 20,7 cm
Longitud global (imperial) 14,5 in
Longitud global (métrico) 37 cm
Anchura total (imperial) 5,5 in
Clasificación de carcasa IP40
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V