Learn More
VACUUBRAND™ Indicadores de vacío fino Pirani
Código de producto. 10774616
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
10774616 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 10774616 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20683190
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Includes
Indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Sustituyen los indicadores con dial y McLeod frágiles. Los indicadores de vacío fino Pirani Vacuubrand™ combinan una indicación digital para precisión y una analógica para la tendencia.
Las pantallas combinan una indicación digital para la precisión y una analógica para la tendencia.
  • Unidades seleccionables por el usuario: torr, mbar o hectoPascal (hPa).
  • Todos los modelos se pueden calibrar para ISO Cumplimiento de 9000/GLP
  • Mide hasta 10-3 torr/mbar/hPa utilizando el principio Pirani (conducción térmica); adecuado para bombas de paletas rotativas (selladas con aceite) utilizadas en liofilización y destilación molecular
  • Se conectan a una toma de pared estándar de 115 V.
Información de órdenes
Las unidades DCP3000 pueden equiparse con cabezales de medición adicionales para controlar múltiples aplicaciones, o aumentar la precisión en la atmósfera hasta un intervalo de 10 a 3. Pregúntale a tu Fisher Scientific™ Representante para información de pedidos.
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,4 x 4,8 x 4,5 in (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
Para utilizar con (aplicación) Medición de intervalo de vacío
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 11,5 cm
Incluye Indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Longitud (imperial) 5,4 in
Longitud (métrico) 13,8 cm
Anchura (imperial) 4,8 in
Anchura (métrico) 12,4 cm
Tipo de pantalla LCD
Tipo de producto Indicador de vacío fino Pirani