Learn More
VACUUBRAND™ MD 4 NT Bomba de vacío de diafragma
Descripción
Utiliza tecnología de vacío de diafragma para un funcionamiento totalmente seco; no hay aceite que cambiar o controlar.
- Minimiza el tiempo de inactividad y los costes de servicio
- Su exclusivo diseño elimina la molesta recalibración de prueba y error de la longitud de carrera
- Los diafragmas y válvulas accesibles individualmente simplifican el mantenimiento
- Incluye cabezales de bombas especialmente diseñados para caudales elevados en vacío de trabajo
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 0,75 torr |
| Caballos de fuerza | 0,34 hp |
| Amperaje | 3 A |
| Incluye | Manual |
| Velocidad motor | De 150 a 1800 rpm |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12,7 x 9,4 x 7,7 pulg (32,5 x 23,8 x 19,8 cm) |
| Material | Aleación de aluminio (caja) |
| Modelo | MD 4 NT |
| Mostrar más |