Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de vacío sin aceite con diafragma Md1C + AK + EK para uso químico
Código de producto. 10603113
Change view
Click to view available options
Caudal:
25 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10603113 25 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 10603113 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20696620
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente elección para la evaporación rotativa y otras aplicaciones de laboratorio
Apta para rotavapores de sobremesa y lo bastante potente para ofrecer resultados excelentes con disolventes de punto de ebullición alto.
  • Mantenimiento extremadamente bajo, sin cambios de aceite ni vapor de aceite
  • Vacío máximo de 1,5 Torr; capacidad de aire libre 25 litros por minuto
  • Resistencia a la corrosión
  • Con un lastre de gas integrado para proporcionar un rendimiento uniforme de la bomba con vapores condensados
  • Añade recuperación de disolventes, que incluye un condensador de emisiones; el diseño de tres etapas compacto es adecuado para evaporación rotativa de sobremesa y secado de geles con una concentración de SDS-PAGE superior al 10 %
Información de órdenes
Se incluye instrumental de vidrio de recuperación de disolventes para su uso en aplicaciones de evaporación cuando no se utiliza una trampa de frío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Clavija CEE
Requisitos eléctricos 230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 32 x 29 x 48 cm
Material PTFE (Cabezal de bomba)
Modelo MD1C+AK+EK
Peso (imperial) 22,48 lb
Peso (métrico) 10,2 kg
Caudal 25 l/min
Frecuencia 60 Hz
Altura total (imperial) 19 pulg
Altura global (métrico) 48 cm
Longitud global (imperial) 12,62 in
Longitud global (métrico) 32 cm
Anchura total (imperial) 11,4 in
Anchura global (métrico) 29 cm
Tensión 230 V