Learn More
VACUUBRAND™ Indicadores de vacío de presión absoluta
Código de producto. 10256993
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5,4 x 4,8 x 4,5 in (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
6.3 x 11.5 x 11.5 cm (2.5 x 4.5 x 4.5 pulg)
Incluye:
Batería de litio de 9 V con temporizador, indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Intervalo de presión:
Límite de medición superior: 1080 mbar; límite de medición inferior: 0,1 mbar/0,1 torr
Límite superior de medición: 1080 mbar/810 Torr; límite inferior de medición: 1 mbar/1 Torr
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Intervalo de presión Tamaño de la unidad
10256993 5,4 x 4,8 x 4,5 in (13,8 x 12,4 x 11,5 cm) Indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento Límite de medición superior: 1080 mbar; límite de medición inferior: 0,1 mbar/0,1 torr cada uno
10602232 6.3 x 11.5 x 11.5 cm (2.5 x 4.5 x 4.5 pulg) Batería de litio de 9 V con temporizador, indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento Límite superior de medición: 1080 mbar/810 Torr; límite inferior de medición: 1 mbar/1 Torr 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10256993 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20683170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1569.31€
    1410.00€ / paquete de 1
    Ahorro 159.31€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Includes
Indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Sustituyen los indicadores con dial y McLeod frágiles.
Las pantallas combinan una indicación digital para la precisión y una analógica para la tendencia.
  • Unidades seleccionables por el usuario: torr, mbar o hectoPascal (hPa).
  • Todos los modelos se pueden calibrar para ISO Cumplimiento de 9000/GLP
  • Con transductores capacitivos para mediciones independientes del gas.
  • Los transductores están fabricados con cerámica de alúmina con una resistencia a la corrosión excepcional y gran estabilidad a largo plazo.
  • El DVR2 funciona con una batería de litio de 9 V incluida con temporizador de reposo ajustable, y es adecuado para sistemas de vacío central, bombas de vacío de diafragma y aspiradores.
  • Dimensiones del DVR2: 6,5 x 11,5 x 11,5 cm (largo x ancho x alto)
  • El DCP3000 + VSK3000 se conecta a una toma de pared estándar de 115 V, mide hasta 0,1 torr/mbar/hPa y tiene una salida RS-232.
Información de órdenes
Las unidades DCP3000 pueden equiparse con cabezales de medición adicionales para controlar múltiples aplicaciones, o aumentar la precisión en la atmósfera hasta un intervalo de 10 a 3. Pregúntale a tu Fisher Scientific™ Representante para información de pedidos.
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (CE). Laboratorio de pruebas reconocido nacionalmente (NRTL)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,4 x 4,8 x 4,5 in (13,8 x 12,4 x 11,5 cm)
Para utilizar con (aplicación) Medición de la presión atmosférica
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 11,5 cm
Incluye Indicador, varilla de montaje, manual de funcionamiento
Longitud (imperial) 5,4 in
Longitud (métrico) 13,8 cm
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Anchura (imperial) 4,8 in
Anchura (métrico) 12,4 cm
Tipo de pantalla LCD
Intervalo de presión Límite de medición superior: 1080 mbar; límite de medición inferior: 0,1 mbar/0,1 torr
Tipo de producto Indicador de vacío de presión absoluta