Description
El dispositivo es ligero con ajuste de volumen con una sola mano.
- Botón de pipeteo centralizado con longitud de carrera optimizada
- Fácil servicio en el laboratorio
- Sólido y ligero
- Acepta puntas universales
- Esterilizable en autoclave a 121 °C/250 °F (20 minutos)
Specifications
Specifications
| Exactitud | ±0,8% |
| Certificaciones/conformidad | ISO9001, CE, IVD, certificado de rendimiento, certificado de calibración individual |
| Puntas compatibles | Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 5 a 100 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con | 2 μL to 200 μL Tip, 5 μL to 300 μL Tip, 5 μL to 100 μL Tip |
| Modelo | F50 |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de volumen fijo |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Punta de 2 a 200 μl, punta de 5 a 300 μl, punta de 5 a 100 μl |
| Show More |