Learn More
VACUUBRAND™ Kits de servicio para bombas y sistemas de química de la serie NT
Código de producto. 16254312
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
ME 4C NT
ME 8C NT
MZ 2C NT/VARIO, PC201 NT , PC3002 VARIO
Maryland 4C NT VARIO , PC3003/4 VARIO
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
16254312 ME 4C NT cada uno
10404813 ME 8C NT cada uno
15960877 MZ 2C NT/VARIO, PC201 NT , PC3002 VARIO cada uno
10355303 Maryland 4C NT VARIO , PC3003/4 VARIO cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16254312 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20696864
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kits de servicio para bombas de diseño químico de la serie VACUUBRAND NT.
  • Los juegos incluyen diafragmas, válvulas y anillos de sellado adecuados (si procede)
  • Llave no incluida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con ME 4C NT
Tipo Kit de servicio