Learn More
BRAND™ Pipetas electrónicas monocanal Transferpette™
Código de producto. 10475802 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 a 5000 μL
De 0,5 to 10 μl
De 10 a 200 μl
De 2 to 20 μl
De 50 a 1000 μL
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Ninguno
Rojo
Incluye:
Adaptador de CA para Europa
Clavija EU
Sin adaptador de CA
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Incluye Tamaño de la unidad
10475802 De 0,5 to 10 μl Ninguno Adaptador de CA para Europa cada uno
10641603 De 0,5 to 10 μl Gris Sin adaptador de CA cada uno
10510882 De 10 a 200 μl Amarillo Sin adaptador de CA cada uno
10120352 De 2 to 20 μl Gris Sin adaptador de CA cada uno
10102472 250 a 5000 μL Rojo Sin adaptador de CA 1 PCS
10511072 De 50 a 1000 μL Azul Sin adaptador de CA cada uno
10150302 De 2 to 20 μl Ninguno Adaptador de CA para Europa 1 PCS
10704733 De 10 a 200 μl - Clavija EU 1 PCS
10160302 De 50 a 1000 μL - Clavija EU 1 PCS
10485802 250 a 5000 μL - Clavija EU 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10475802 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 705299
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00€
    422.20€ / paquete de 1
    Ahorro 233.80€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Combina un diseño cómodo, una distribución equilibrada del peso, un software intuitivo y documentación fácil de usar para sus necesidades de pipeteo.
  • Diseño de carcasa funcional y ergonómico
  • Nuevo apoyadedo ajustable
  • Estructura de menús intuitiva y manual de usuario completamente ilustrado
  • Reducción significativa de las fuerzas de fijación y expulsión de la punta con la punta universal
  • Pistón resistente a la corrosión y expulsor
  • Cinco programas convenientes: pipeteo, pipeteo inverso, mezcla, electroforesis en GEL, dispensación
  • Listo para usar: 4000 ciclos de pipeteo con cada carga de batería, función de actualización de batería incluso durante la recarga
  • Cada pipeta tiene un marcado DE-M y se suministra con certificado de rendimiento
  • Se suministra con batería y aceite de silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 0.1 μL (1,0%)
Batería, tipo NiMH recargable
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 8655-2
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Ninguno
Desechables Reutilizables
Material Polipropileno
Modelo DE-M
Número de canales 1
Línea de productos Transferpette
Programable Sí
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta de un solo canal para microlitros
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Pantalla LCD
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Adaptador de CA para Europa
Cantidad 1