Descripción
- El pack de batería reemplazable de níquel-metal-hidruro se carga en 2,5 horas (3,5 horas dentro del instrumento)
- El paquete de batería se puede intercambiar fácilmente para un pipeteo continuo
Especificaciones
Especificaciones
| Batería, tipo | NiMH |
| Para utilizar con | BRAND HandyStep Tocar/Tocar S |
| Material | Plástico |
| Tipo | Paquete de baterías |
| Para utilizar con (equipo) | HandyStep batería de pipeta electrónica de repetición |