Learn More
BRAND™ Adaptadores de rosca de polipropileno para dispensadores para frascos
Código de producto. 10319650 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL 32/45
GL 32/NS 29/32
GL 32/S 40
GL 33/28
GL 45/33
GL 45/38
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10319650 GL 45/33 1 PCS
10566522 GL 45/38 1 PCS
10568911 GL 33/28 cada uno
10684491 GL 32/S 40 cada uno
10272511 GL 32/45 cada uno
10078740 GL 32/NS 29/32 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10319650 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 704396
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptar el modelo actual Dispensette™ seripettor™ , Titrette™ y QuikSip™ a tamaños de botellas comunes.
  • Estructura de polipropileno
  • Para su uso con dispensadores para la parte superior de frascos Dispensette™ Seripettor™ Titrette™ y QuikSip™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador roscado de frasco
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Dispensador, seripettor , Titrette y QuikSip
Tamaño de rosca GL 45/33