Learn More
BRAND™ PLT™ Unidad de prueba de fugas de pipeta
Código de producto. 11663239 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11663239 Gris cada uno
1 options
Código de producto. 11663239 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 703970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00€
    1565.81€ / paquete de 1
    Ahorro 84.19€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Mejora la confiabilidad del proceso al detectar las fugas más pequeñas en las pipetas de desplazamiento de aire.
El BRAND PLT™ El comprobador de fugas Pipet detecta de forma rápida y sencilla incluso las fugas más pequeñas.
  • Identifica fugas invisibles a simple vista en cuestión de segundos.
  • Preprogramado para todas las pipetas monocanal y multicanal a partir de 1 μL a 10 mL.
  • Prueba con o sin puntas.
  • Elija entre pruebas dinámicas o estáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Todas las puntas
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Gris
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipetas
Material Plástico
Número de canales Variable
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Comprobador de fugas
Para utilizar con (equipo) Pipetas de desplazamiento de aire de todos los fabricantes
Incluye Adaptador, 2 enchufes, 3 filtros de polietileno de repuesto, adaptador de CA universal, certificado de calidad, manual de funcionamiento
Requisitos eléctricos 100/200 V, 50/60 Hz
Tensión 100/200 V
Frecuencia 50/60 Hz