Description
Entre los accesorios disponibles se incluyen:
- N.º de pieza 703978: Filtros de polietileno y tapa para adaptadores de pipetas, incluye diez filtros y una tapa.
- N.º de pieza 703977: Adaptador de pipeta de cuatro canales, para realizar pruebas con y sin puntas, incluye cuatro tapones.
- N.º de pieza 703975: Adaptador de pipeta de un solo canal para pruebas con puntas, incluye un tapón.
- N.º de pieza 703976: Adaptador de pipeta monocanal para pruebas sin puntas, incluye un tapón.
- Número de pieza 703979: Universal AC Adaptador, 100-240V, 50/60Hz.
Specifications
Specifications
| Puntas compatibles | Todas las puntas multicanal |
| Descripción | El adaptador de pipetas multicanal incluye cuatro enchufes |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Negro |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con | Pipetas multicanal/Unidad PLT |
| Material | Silicona |
| Número de canales | 4 |
| Esterilidad | No estéril |
| Show More |