Learn More
Cole Parmer Controlador de pipeta BrandTech
Código de producto. 15715072 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15715072 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15715072 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 2455049
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El controlador de pipeta BrandTech está codificado por colores para una rápida identificación
  • Mida y dispense con una sola palanca
  • El botón de expulsión elimina la pipeta
  • El adaptador se adapta a todas las pipetas de 0,1 a 100 ml
  • El filtro de membrana protege al controlador de vapores y líquidos
  • El filtro y el adaptador pueden esterilizarse en autoclave
Especificaciones
Color Natural
Línea de productos BrandTech
Esterilidad No estériles
Tipo Controlador de pipeta
Volumen (métrico) 100 mL