Learn More
BRAND™ Tubos PCR de 8 tiras sin tapas, BIO-CERT™ CALIDAD DE PCR
Código de producto. 10249500 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rosa
Transparente
Verde
Tipo de producto:
Tira de 8 tubos
Closure Included:
No
Volumen (métrico):
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 125
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto Closure Included Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10249500 Transparente Tira de 8 tubos No 0,2 ml 125 PCS
10448092 Rosa Tira de 8 tubos No 0,2 ml paquete de 125
10375722 Amarillo Tira de 8 tubos No 0,2 ml paquete de 125
10405982 Verde Tira de 8 tubos No 0,2 ml paquete de 125
10561783 Azul Tira de 8 tubos No 0,2 ml paquete de 125
10165964 Blanco Tira de 8 tubos No 0,2 ml paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10249500 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    97.80€ / paquete de 125
    Ahorro 35.20€
    26% Descuento
En stock
Fabricado con polipropileno virgen de alta calidad para obtener resultados excelentes y reproducibles. Los tapones están disponibles por separado
BRAND™ Las tiras de tubos de PCR ofrecen un rendimiento excepcional y versátil para configuraciones de PCR o qPCR, aplicaciones de rendimiento medio y otros flujos de trabajo que requieren transferencia térmica precisa y alta limpieza. Fabricados con polipropileno virgen de alta calidad, estos tubos garantizan resultados confiables con características que mejoran la usabilidad y la integridad de la muestra. Entre otras características clave incluye:
  • BIO-CERT™ CALIDAD PCR: Certificado libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR, lo que garantiza el más alto nivel de limpieza para aplicaciones de PCR sensibles.
  • Transferencia de calor superior: Los tubos de paredes extra delgadas optimizan la transferencia térmica durante la PCR, reduciendo los tiempos de ciclo y proporcionando un rendimiento constante en un amplio rango de temperatura.
  • Características fáciles de usar: Los pozos numerados proporcionan una identificación clara y fácil.
  • Opciones de color: Se ofrece en varios colores para simplificar el seguimiento y la organización visual de las muestras.
  • Tubos de PCR en tiras blancas: Mejorados con dióxido de titanio (TIO 2 ) para optimizar la reflexión de la señal de fluorescencia, lo que los hace ideales para aplicaciones de qPCR.
  • Construcción de alta calidad: Fabricado con resinas vírgenes de alta calidad sin lubricantes ni aditivos químicos.
  • Esterilizable en autoclave: diseñado para soportar la esterilización en °autoclave a 121 C (2 bar) de conformidad con DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 ml
Cantidad 125 tiras
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Sin ADNasa Sí
Sin ARNasa Sí
Tipo de tapón No se incluye
N.° de pocillos 8
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included No
Desechables Un solo uso
Formato Tira
Tipo de producto Tira de 8 tubos