Learn More
BRAND™ Refrigerador Mini para PCR
Código de producto. 10260563 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rosa
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10260563 Rosa paquete de 2
1 options
Código de producto. 10260563 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    131.40€ / paquete de 2
    Ahorro 30.60€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Mantenga las muestras de PCR frescas y protegidas.
  • Mantiene la temperatura de la muestra °a 4 °C durante aproximadamente 3 horas.
  • El gel aislante cambia de violeta a rosa a 7 °C para un fácil control visual.
  • Compatible con tubos de 0,2 ml, tiras de 8 tubos, tiras de 12 tubos y placas de PCR de 96 pocillos
  • Ideal para evitar el calentamiento de la muestra durante la configuración y la manipulación.
  • Tapa transparente incluida
  • Se vende en paquetes de 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 98 x 45 mm
Incluye Tapa transparente
Material Polipropileno
Tipo de producto Minirefrigerador
Color Rosa
Capacidad (métrico) 19.2 mL
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Control de temperatura Dosimetría pasiva
Intervalo de temperatura 2 °C a 8 °C