Descripción
- 8 canales
- Polipropileno
- Esterilizable en autoclave (121 °C)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Colector de 8 canales |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de fluidos de placas multipocillo |
| Para utilizar con (equipo) | QuikSip aspirador de tapa de botella |