Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Frascos de LDPE con tapones
Código de producto. 15233009
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
Tamaño del tapón:
GL18
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
15233009 50 ml GL18 paquete de 24
1 options
Código de producto. 15233009 Proveedor BRANDTECH™ VITLAB™ N.º de proveedor 94589
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
VITLAB™ Las botellas redondas están hechas de polietileno de baja densidad, con tapones de rosca de polipropileno.
  • Ligero y resistente a roturas
Especificaciones
Capacidad 1,6 oz, 50 ml
Capacidad (métrico) 50 ml
Capacidad (imperial) 1,6 oz
Color Blanco translúcido
Diámetro (imperial) 1,45 in
Material LDPE
Cantidad 24/Pk.
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 73 mm
Tipo de producto Frasco para reactivos
Altura (imperial) 2,87 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL18
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave