Learn More
BRAND™ Microplacas de 96 pocillos UniFilter™
Código de producto. 15634017 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15634017 Negro paquete de 5
15624017 Blanco paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15634017 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    135.30€ / paquete de 5
    Ahorro 4.70€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especialmente adecuado para cultivos celulares cuando no se desea la adhesión.la reducción de la adhesión celular y la adsorción de proteínas minimiza la activación enzimática y celular para ayudar en la inhibición de la diferenciación de células progenitoras o células madre y promueve la formación de esferoides.
  • La tecnología de hidrogel optimiza las características de la superficie para suprimir las interacciones de células o proteínas con el plástico de poliestireno.
  • Construcción de poliestireno
  • Estéril
  • 96 pocillos
  • Fondo plano o redondo
  • Negro, Blanco o claro
  • Incluye tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Color Negro
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
N.° por paquete 5