Learn More
BRAND™ Accesorios y piezas para el sistema de dispensación remota de orgánicos Dispensette™III y Dispensette™
Tienda Brand ProductosDescripción
- Las piezas y los accesorios Dispensette™ permiten montar la Dispensette™ en una pared, un soporte de anillo o un mueble del laboratorio.
- Dispensa volúmenes exactos directamente desde bidones y recargas a granel.
- Un filtro en el adaptador del bidón minimiza el riesgo de contaminación de reactivos de alta pureza.
- Un conector de liberación rápida con válvulas integradas permite un rápido cambio del recipiente a granel.
- El sistema de dispensación remota permite el almacenamiento del bidón hasta 10 metros (30 pies) de distancia de la Dispensette™.
- La altura máxima de entrega es de aproximadamente 1,2 m
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Conector de barra de soporte |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador III, Dispensette Orgánico |
| Cantidad | 1 unidad |