Learn More
BRAND™ Tapas de cubeta
Código de producto. 10476221 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
10476221 Verde 100 PCS
10139441 Naranja paquete de 100
10086751 Azul 100 PCS
10159441 Amarillo 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10476221 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 759242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.40€
    14.40€ / paquete de 100
    Ahorro 4.00€
    21% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un sellado hermético y permite el almacenamiento de muestras a -20 °C.
  • Tapas de cubeta redondas
  • Encajan en cubetas ultramicro
  • Proporcionan un sellado hermético
  • Permite el almacenamiento de muestras a –20°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tapa de cubeta
Color Verde
Desechables Un solo uso
Material Polietileno
Cantidad 100/Paq.
Para utilizar con (equipo) Cubeta UV Ultramicro
Forma Redondo