Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates™ pureGrade™ S de 384 pocillos
Código de producto. 10721544 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Fondo transparente
Negro
Negro, Fondo transparente
Transparente
Volumen del pocillo (métrico):
0,1 ml
0,1 mL
0,12 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Volumen del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
10721544 Transparente 0,1 mL paquete de 50
10153663 Blanco 0,1 ml paquete de 50
10617903 Negro 0,1 ml paquete de 50
10427493 Blanco, Fondo transparente 0,12 ml paquete de 50
10774034 Negro, Fondo transparente 0,12 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10721544 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781680
En stock
Añadir a la cesta
Microplacas estériles no tratadas para diversas aplicaciones
  • Superficie de PS no tratada
  • Adherencia media
  • Esterilizado mediante radiación beta
  • Placa estéril para la mayoría de las aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Código de barras Sin código de barras
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Transparente
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 0,1 mL
N.° de pocillos 384
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Para utilizar con (aplicación) Tareas de laboratorio, tales como almacenamiento, cribaje y ensayos homogéneos
Cantidad 50/caja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.