Descripción
- Superficie de PS no tratada
- Adherencia media
- Esterilizado mediante radiación beta
- Placa estéril para la mayoría de las aplicaciones
- Con tapa
- Disponible en color blanco o negro
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Ensayos bacteriológicos, pruebas de detección, almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137, AAMI |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 1536 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Plano |
| Mostrar más |