Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates™ pureGrade™ de 96 pocillos
Código de producto. 10742694 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Fondo transparente
Negro
Negro, Fondo transparente
Transparente
Transparente, Fondo transparente
Forma del pocillo:
Base cónica (pocillo V)
Base plana (pocillo F)
Base redonda (pocillo U)
Bordes curvos, base plana (pocillo C)
Volumen del pocillo (métrico):
330 μl
350 μl
360 μl
Tratamiento de superficie:
PureGrade
Sin tratar
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Forma del pocillo Volumen del pocillo (métrico) Tratamiento de superficie Tamaño de la unidad
10742694 Negro Base plana (pocillo F) 350 μl Sin tratar paquete de 100
10246473 Transparente Base redonda (pocillo U) 330 μl Sin tratar paquete de 100
10052063 Transparente Base cónica (pocillo V) 360 μl Sin tratar paquete de 100
10143663 Transparente Base plana (pocillo F) 350 μl Sin tratar paquete de 100
10062063 Transparente Bordes curvos, base plana (pocillo C) 350 μl Sin tratar paquete de 100
10002213 Blanco Base redonda (pocillo U) 330 μl Sin tratar paquete de 100
10732694 Blanco Base plana (pocillo F) 350 μl Sin tratar paquete de 100
10448433 Negro Base redonda (pocillo U) 330 μl Sin tratar paquete de 100
10337723 Blanco, Fondo transparente Base plana (pocillo F) 330 μl Sin tratar paquete de 100
10347723 Negro, Fondo transparente Base plana (pocillo F) 330 μl Sin tratar paquete de 100
10004804 Transparente, Fondo transparente Base plana (pocillo F) 350 μl Sin tratar paquete de 50
15674007 Negro Base plana (pocillo F) 350 μl PureGrade paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10742694 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.00€
    283.50€ / paquete de 100
    Ahorro 118.50€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Construido en poliestireno con superficie sin tratar. BRANDplatos™ pureGrade™ Las microplacas de 96 pocillos no son citotóxicas y están libres de endotoxinas, ADNasa, ADN y ARNasa. Las microplacas no estériles de adherencia media son adecuadas para ensayos homogéneos, cribado y almacenamiento con relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para facilitar la identificación de los pocillos.
  • Superficie de poliestireno
  • Fijación media, no estéril
  • Placa estándar para la mayoría de las aplicaciones
  • Relieve alfanumérico gris sobre placas sólidas blancas y negras para fácil identificación del pozo
  • Placas de tiras disponibles
  • Placas estándar disponibles en forma de U, V, F, C
  • Fondos transparentes disponibles en forma de F.
  • Disponible en color blanco o negro
  • Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
  • Adecuado para ensayos, cribado y almacenamiento homogéneos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad ANSI, SLA
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Adherencia media
Color Negro
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 350 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, cribaje y ensayos homogéneos
Cantidad 100/caja
Sin ARNasa Sí