Descripción
- Superficie de PS no tratada
- Fijación media, no estéril
- Placa estándar para la mayoría de las aplicaciones
- Disponible en color blanco o negro
- Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Almacenamiento, cribaje y ensayos homogéneos
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Propiedad de unión | Adherencia media |
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137, AAMI |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de enlace | Sin tratar |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Show More |