Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates™ pureGrade™ de 1536 pocillos
Código de producto. 10286703 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10286703 Transparente paquete de 50
10468423 Blanco paquete de 50
10606953 Negro paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10286703 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781640
En stock
Microplacas no tratadas para diversas aplicaciones
  • Superficie de PS no tratada
  • Fijación media, no estéril
  • Placa estándar para la mayoría de las aplicaciones
  • Disponible en color blanco o negro
  • Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa; no citotóxico
Almacenamiento, cribaje y ensayos homogéneos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Propiedad de unión Adherencia media
Certificaciones/conformidad ISO 11137, AAMI
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 32 x 48
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de enlace Sin tratar
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Placas multipocillo de 1536 pocillos para cultivo celular
Para utilizar con (equipo) Lectores de placas
Estilo de falda Completa
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 10 μl
N.° de pocillos 1536
Volumen de trabajo (métrico) 10 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrado, fondo plano (pozo F)
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones estériles, ensayos bacteriológicos
Cantidad 50/caja