Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates™ immunoGrade™ de 384 pocillos
Código de producto. p-4830986 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10082253 Transparente paquete de 50
10296803 Blanco paquete de 50
10164093 Negro paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10082253 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781740
Añadir a la cesta
Placa de inmunoensayo optimizada para la inmovilización de IgG
  • Alta adherencia para moléculas con regiones hidrofílicas e hidrófobas mixtas
  • Elección de superficie para la mayoría de las ELISAs estándar
  • Para inmunoensayos en fase sólida
  • PS, no estéril
  • Disponible en color blanco o negro
  • Libre de endotoxinas, ADNasa, ADN, ARNasa, no citotóxicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Transparente
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 100 μl
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie immunoGrade
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Para utilizar con (aplicación) Para la inmovilización de IgG, inmunoensayos de fase sólida
Cantidad 50/caja