Learn More
BRAND™ Microplacas de 96 pocillos para PCR en tiempo real (qPCR), BIO-CERT™ CALIDAD PCR, Perfil Bajo
Código de producto. 11668439 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Placas y juntas de poliéster
Solo placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
11668439 Solo placas paquete de 50
11658439 Placas y juntas de poliéster paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11668439 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781364
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimizadas para obtener resultados qPCR precisos, estas placas son totalmente compatibles con Roche™ LightCycler™ Sistemas.
Diseñadas para un rendimiento óptimo en el análisis de señales de fluorescencia y cuantificación de ADN, estas placas son ideales para aplicaciones de qPCR. Entre otras características clave incluye:
  • Reflexión de señal mejorada: La superficie blanca y la coloración de dióxido de titanio (TiO 2 ) maximizan la reflexión de la señal de fluorescencia para una cuantificación precisa.
  • Pureza excepcional: BIO-CERT™ La CALIDAD DE PCR garantiza que las placas estén libres de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR.
  • Estándares de fabricación avanzada: Producido en condiciones de sala limpia de última generación para garantizar una calidad constante.
  • Rendimiento térmico superior: Las paredes extrafinas proporcionan una transferencia térmica eficiente.
  • Diseño fácil de usar:
    • Las superficies lisas optimizan la reflexión de la señal
    • La codificación alfanumérica en relieve azul y un diseño de esquinas recortadas garantizan una fácil orientación.
    • El marco de perfil bajo, con semifaldón y borde no elevado ofrece compatibilidad con varios termocicladores, incluidos Roche™ LightCycler™ sistemas
  • Comodidad adicional: La pieza n.° 781365 incluye 50 láminas de película de sellado de poliéster qPCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Código de barras Sin código de barras
Propiedad de unión Sin tratar
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase En bolsa
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Placa de 96 pocillos para qPCR
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Estilo de falda Con semifaldón
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0.15 mL
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) PCR
Incluye Solo placas
Perfil Bajo
Cantidad 50/paq.
Sin ARNasa Sí
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.