Learn More
BRAND™ Dispensador para frascos Seripettor™ Pro
Código de producto. 10588153 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 ml
De 1 a 10 ml
De 2,5 a 25 ml
Incrementos:
0,04 mL
0,2 mL
0,5 mL
Grado de viscosidad:
1000 mm 2/s
150 mm 2/s
75 mm 2/s
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incrementos Grado de viscosidad Tamaño de la unidad
10588153 De 1 a 10 ml 0,2 mL 150 mm 2/s cada uno
10446403 De 2,5 a 25 ml 0,5 mL 75 mm 2/s cada uno
10419894 De 0,2 a 2 ml 0,04 mL 1000 mm 2/s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10588153 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 4720440
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Includes
Cada dispensador para boca de frasco Seripettor Pro se suministra con tubo de descarga, tubo de llenado, cartucho de dispensación de repuesto, herramienta de montaje, dos adaptadores de polipropileno (GL45/33 y GL45/38), manual de funcionamiento y un año
Diseñado para manejar una gama más amplia de líquidos que el estándar. seripettor™ , incluidos ciertos ácidos concentrados, disolventes polares y medios sensibles a los rayos UV.
Características principales:
  • Cartucho dispensador con sello de limpieza fácilmente reemplazable: Ideal para líquidos propensos a la formación de cristales.
  • Quick-Change Cartucho: simplifica el mantenimiento y ayuda a mantener bajos los costos de servicio durante la vida útil
  • Conjunto de bomba resistente a la corrosión: Cuenta con una manga superior opaca que protege los líquidos de la luz ultravioleta durante la dispensación.
  • Tubo de llenado telescópico: Se ajusta para adaptarse a varios tamaños de botellas sin necesidad de cortar.
  • Tapa de seguridad roscada: Se fija y se desmonta rápidamente con un simple giro.
  • Pistón con resorte: Permite la operación semiautomática con una sola mano.
Líquidos no aptos para el seripettorTM Pro:
  • Ácido fluorhídrico y productos químicos similares: Incluidos los que corroen polietileno de alta densidad, PTFE, ETFE, FEP, PFA, alúmina-cerámica, platino-iridio y vidrio de borosilicato.
  • Disulfuro de carbono
  • Líquidos de alta densidad: superiores a 2,2 g/ cm3
  • Líquidos con alta viscosidad: Superior a 300 mm 2 / 5 (para instrumento de 2 mL), 150 mm 2 / 5 (para instrumento de 10 mL) o 75 mm 2 / 5 (para instrumento de 25 mL)
  • Líquidos con presión de vapor de hasta 500 mbar
Pautas de temperatura:
  • Temperatura del instrumento y del reactivo: debe estar entre 59° y 104 °F (15° y 407 °C)
  • Medio de cultivo de agar: seguro hasta 140 °F (60 °C)
Información de órdenes
El pistón y el cilindro reemplazables están permanentemente conectados como un módulo de cartucho para mayor seguridad. Si el pistón, el cilindro o el cierre resultan dañados, solo tiene que sustituir el cartucho en segundos y sin herramientas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ≤±1,2 %
Ángulo 90°
Tipo de producto Dispensador para parte superior de frascos Seripettor Pro
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul/Rojo/Blanco
Densidad Hasta 2,2 g/cm3
Canales 1
Material Vidrio de borosilicato, Cerámica, ETFE, FEP, PFA
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Pantalla Ninguno
Para utilizar con (aplicación) Dispensación semiautomática de muchos ácidos, soluciones alcalinas y salinas.
Incluye Tubo de descarga, tubo de llenado telescópico, cartucho de dispensación de repuesto, herramienta de montaje, adaptadores de polipropileno de GL45/33 mm y GL45/38 mm, manual de funcionamiento
Incrementos 0,2 mL
Precisión ≤0,2%
máx. (imperial) 59 °F a 104 °F
Temperatura (métrico) De 15 °C a 40 °C
Presión de vapor Hasta 500 mbar
Grado de viscosidad 150 mm 2/s
Garantía 1 año