Learn More
BRAND™ Microplacas de 96 pocillos con semifaldón, BIO-CERT™ CALIDAD PCR, Perfil bajo con faldón elevado
Tienda Brand ProductosDescripción
BRAND™ Los productos de PCR ofrecen resultados excelentes y reproducibles para una amplia gama de aplicaciones de PCR y qPCR. Fabricados con resinas vírgenes de alta calidad, estos productos están libres de lubricantes, aditivos químicos, ADN, DNasa, RNasa y otros inhibidores de PCR. Entre otras características clave incluye:
- Calidad y pureza excepcionales
- BIO-CERT™ La CALIDAD de PCR garantiza que las placas estén libres de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR.
- Libre de contaminantes que puedan interferir con los reactivos y muestras
- Los interiores de los vasos ultra lisos minimizan la unión de los ácidos nucleicos enzimáticos.
- Rendimiento térmico de precisión
- Las paredes delgadas y uniformes garantizan una transferencia térmica constante y precisa para obtener resultados confiables.
- Diseñado para una transferencia de calor rápida y precisa, reduciendo los tiempos de ciclo.
- Amplia compatibilidad
- Adecuado para la mayoría de los termocicladores disponibles comercialmente.
- Las placas de PCR blancas, mejoradas con dióxido de titanio (TiO 2 ), optimizan la reflexión de la señal de fluorescencia y se recomiendan para aplicaciones de qPCR.
- Las placas con faldón proporcionan rigidez adicional, ideal para sistemas de pipeteo automatizados y transporte.
- Funciones fáciles de usar
- Codificación alfanumérica azul para una fácil identificación de la muestra
- Bordes de pozo diseñados para evitar la contaminación cruzada y garantizar un sellado confiable con tapetes personalizados
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Propiedad de unión | Sin tratar |
| Certificaciones/conformidad | Sin ADN, ADNasa ni ARNasa |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | En bolsa |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Placa de 96 pocillos para qPCR |
| Mostrar más |