Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- No estériles
- Todos los envases no abiertos están libres de ADN, ARNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduaciones a los 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en formatos de gradillas ecológicas apilables
- Incoloras y colocadas en una bandeja de puntas de color amarillo
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- La superficie homogénea, libre de defectos, así producida tiene una tensión superficial baja
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contengan detergentes como Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas son autoclavables a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de los materiales
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos, rápida comprobación del volumen |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Retención baja |
| Envase | Paquete de 480 unidades |
| Graduado | Sí |
| Mostrar más |