Learn More
BRAND™ Película autoadhesiva para sellado de placas
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Material:
Aluminio
Polietileno, polipropileno
Poliéster
Polipropileno
Rayón
Vinilo
Para utilizar con (aplicación):
Almacenamiento
Almacenamiento en frío
Almacenamiento, mediciones de fluorescencia
Automatización
Cultivos celulares y tisulares
ELISA, PCR
ELISA, PCR en tiempo real
Mediciones de luminiscencia
N.° por paquete:
100
100 láminas
50 láminas
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Se aplica fácilmente a las placas y se retira sin necesidad de equipo costoso.
- La aplicación con un rodillo de goma duro garantizará una fijación segura y uniforme de la película a la placa.
- Las películas para sellado están disponibles en diferentes materiales especialmente adecuados para almacenamiento, inmunoensayo o cultivo celular y de tejidos:
- Polietileno
- Poliéster
- Aluminio
- Rayón
- Polipropileno
- Vinilo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Descripción | Permeable al gas |
| Material | Rayón |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| N.° por paquete | 100 láminas |
| Barrera de evaporación | No |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivos celulares y tisulares |
| Precortados | No |
| Tipo de producto | Película de sellado |
| Mostrar más |