Learn More
BRAND™ Microplacas sin faldón de 96 pocillos, BIO-CERT™ CALIDAD PCR, Perfil Estándar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15311581 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15311581 Blanco paquete de 50
15673997 Transparente paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15311581 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781369
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimizado para obtener resultados confiables y precisos en una amplia gama de aplicaciones de PCR.
BRAND™ Los productos de PCR ofrecen resultados excelentes y reproducibles para una amplia gama de aplicaciones de PCR y qPCR. Fabricados con resinas vírgenes de alta calidad, estos productos están libres de lubricantes, aditivos químicos, ADN, DNasa, RNasa y otros inhibidores de PCR. Entre otras características clave incluye:
  • Calidad y pureza excepcionales
    • BIO-CERT™ La CALIDAD de PCR garantiza que las placas estén libres de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR.
    • Libre de contaminantes que puedan interferir con los reactivos y muestras
    • Los interiores de los vasos ultra lisos minimizan la unión de los ácidos nucleicos enzimáticos.
  • Rendimiento térmico de precisión
    • Las paredes delgadas y uniformes garantizan una transferencia térmica constante y precisa para obtener resultados confiables.
    • Diseñado para una transferencia de calor rápida y precisa, reduciendo los tiempos de ciclo.
  • Amplia compatibilidad
    • Las placas sin faldón son altamente flexibles y compatibles con la mayoría de los termocicladores.
    • Las placas de PCR blancas, mejoradas con dióxido de titanio (TiO 2 ), optimizan la reflexión de la señal de fluorescencia y se recomiendan para aplicaciones de qPCR.
  • Funciones fáciles de usar
    • Codificación alfanumérica azul para una fácil identificación de la muestra
    • Bordes de pozo diseñados para evitar la contaminación cruzada y garantizar un sellado confiable con tapetes personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Propiedad de unión Sin tratar
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase En bolsa
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Placa de 96 pocillos para qPCR
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Estilo de falda Sin faldón
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0.20 mL
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) qPCR
Incluye Solo placas
N.º por caja 50
N.° por paquete 50/Pk.
Perfil Estándar
Sin ARNasa Sí