Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga no estériles
Código de producto. 11778218 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Transparente
Verde
Ámbar
Cantidad:
2000/paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
500 PCS
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
11778218 Transparente 2000/paq. 2000 PCS
10478502 Transparente 500/paq. 500 PCS
10232481 Amarillo 500/paq. 500 PCS
10749341 Azul 500/paq. 500 PCS
10243051 Verde 500/paq. paquete de 500
10468892 Naranja 500/paq. 500 PCS
10478892 Ámbar 500/paq. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11778218 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 780505
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se adaptan a la mayoría de rotores y se pueden centrifugar a una RCF de hasta 30 000. Los tubos de microcentrífuga no estériles son muy traslúcidos y están libres de destellos, burbujas de aire y estrías. Los tapones planos a presión de polipropileno forman un sellado hermético, sin fugas y fácil de abrir. Los tubos tienen un grosor de pared uniforme para ofrecer resultados uniformes y repetibles.
Encajan en la mayoría de los rotores comunes y se pueden centrifugar hasta 30.000 RCF (g) (10.000 x g para 0,5 ml; 20.000 x g para 1,5 ml; 30.000 x g para 1,5 ml y 2,0 ml con cierre de tapa a 20° C durante 20 min).
  • Fabricados con polipropileno puro
  • Los tubos altamente translúcidos están libres de destellos, burbujas de aire y estrías.
  • Los tapones forman un sellado hermético a prueba de fugas que resulta fácil de abrir, incluso con guantes, y son planos con un grosor uniforme para una perforación sin problemas.
  • Los tubos tienen un grosor de pared uniforme para ofrecer resultados repetibles.
  • Subdivisiones para la determinación aproximada del volumen.
  • Esterilizables en autoclave a 120° C (2 bar), conforme a DIN EN 285.
  • Los cierres de tapa están certificados como libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
  • Los tubos de colores simplifican la identificación de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin endotoxinas, ARNasa, ATP ni ADN
Color Transparente
Volumen (métrico) 1,5 ml
Cantidad 2000/paq.
Material del cierre No incluida
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Fuerza máx. RCF 10.000
Tipo de tapón No se incluye
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave (a 120 °C)
Formato Tubo
Tipo de producto Microtubo