Learn More
BRAND™ Tubos para microcentrífuga no estériles
Código de producto. 10478502 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Transparente
Verde
Ámbar
Cantidad:
2000/paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
2000 PCS
500 PCS
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
10478502 Transparente 500/paq. 500 PCS
11778218 Transparente 2000/paq. 2000 PCS
10232481 Amarillo 500/paq. 500 PCS
10749341 Azul 500/paq. 500 PCS
10243051 Verde 500/paq. paquete de 500
10468892 Naranja 500/paq. 500 PCS
10478892 Ámbar 500/paq. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10478502 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 780500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se adaptan a la mayoría de rotores y se pueden centrifugar a una RCF de hasta 30 000. Los tubos de microcentrífuga no estériles son muy traslúcidos y están libres de destellos, burbujas de aire y estrías. Los tapones planos a presión de polipropileno forman un sellado hermético, sin fugas y fácil de abrir. Los tubos tienen un grosor de pared uniforme para ofrecer resultados uniformes y repetibles.
Encajan en la mayoría de los rotores comunes y se pueden centrifugar hasta 30.000 RCF (g) (10.000 x g para 0,5 ml; 20.000 x g para 1,5 ml; 30.000 x g para 1,5 ml y 2,0 ml con cierre de tapa a 20° C durante 20 min).
  • Fabricados con polipropileno puro
  • Los tubos altamente translúcidos están libres de destellos, burbujas de aire y estrías.
  • Los tapones forman un sellado hermético a prueba de fugas que resulta fácil de abrir, incluso con guantes, y son planos con un grosor uniforme para una perforación sin problemas.
  • Los tubos tienen un grosor de pared uniforme para ofrecer resultados repetibles.
  • Subdivisiones para la determinación aproximada del volumen.
  • Esterilizables en autoclave a 120° C (2 bar), conforme a DIN EN 285.
  • Los cierres de tapa están certificados como libres de endotoxinas, ADN, ADNasa y ARNasa.
  • Los tubos de colores simplifican la identificación de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin endotoxinas, ARNasa, ATP ni ADN
Color Transparente
Volumen (métrico) 1,5 ml
Cantidad 500/paq.
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Fuerza máx. 30.000 x g
Tipo de tapón Tapón a presión plano
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave (a 120 °C)
Formato Tubo
Tipo de producto Microtubo