Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates immunoGrade™ de 96 pocillos
Código de producto. 10647143 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Negro, Fondo transparente
Transparente
Forma del pocillo:
Base cónica (pocillo V)
Base plana (pocillo F)
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Forma del pocillo unitSize
10647143 Transparente Base cónica (pocillo V) paquete de 100
10193563 Transparente Redondo paquete de 100
10032113 Transparente Base plana (pocillo F) paquete de 100
10477863 Blanco Redondo paquete de 100
10438623 Negro Redondo paquete de 100
10173853 Negro, Fondo transparente Base plana (pocillo F) paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10647143 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781721
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una excelente elección para la mayoría de ELISAs estándar así como inmunoensayos en fase sólida
  • Optimizado para la inmovilización de IgG
  • Alta capacidad de adherencia para moléculas con mezcla hidrófoba e hidrófila regiones
  • Diseñado para minimizar la contaminación cruzada
  • Relieve alfanumérico azul para una fácil identificación de los pocillos en placas estándar
  • No estéril
Información de órdenes
El embalaje consiste 20 en pilas 5 de placas cada una (100 placas). Cada pila viene con una tapa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Alta adherencia
Color Transparente
Tipo de producto Microplacas de 96 pocillos
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 330 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie immunoGrade
Volumen total del pocillo (métrico) 360 μl
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Para utilizar con (aplicación) Para la mayoría de ELISAs estándar así como sólido inmunoensayos de fase
Cantidad 100/caja