Learn More
BRAND™ Cubiertas de tapete para placas de pocillos profundos
Código de producto. 11613149 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
Microplaca, 1,1 ml
Microplaca, 2,2 ml
Placa de 384 pocillos profundos, 0,3 ml
Placa de 96 pocillos profundos, 0,5 ml
Placa de 96 pocillos profundos, 1,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Plate Compatibility Tamaño de la unidad
11613149 Placa de 96 pocillos profundos, 1,2 ml paquete de 50
10089920 Microplaca, 1,1 ml paquete de 24
10315621 Microplaca, 2,2 ml paquete de 24
10655903 Placa de 384 pocillos profundos, 0,3 ml paquete de 50
10585863 Placa de 96 pocillos profundos, 0,5 ml paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11613149 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 701368
En stock
Añadir a la cesta
Garantiza un sellado eficaz del tapón para cada pozo.
  • Ideal para almacenamiento a corto plazo
  • Protege las muestras y reduce la evaporación.
  • Disponible en una variedad de materiales: polietileno, silicona, EVA , o TPE
  • Reutilizable y autoclavable (excepto EVA esteras)
  • EVA Las alfombrillas se pueden limpiar con etanol.
  • Las alfombrillas de sellado reducirán el volumen de trabajo de cada pozo.
  • Para usar con placas de 96 y 364 pocillos profundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Solvent Or Alcohol Resistant Sin resistencia
Material Elastómero termoplástico (TPE)
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 96
N.° por paquete 50
Formato ANSI/SLAS
Precortados No
Tipo de producto Alfombrilla de cobertura
adhesivo/a/s Ninguno
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa No
Perforable No
Intervalo de temperatura (métrico) Baja a -80 °C
Forma del pocillo Redondo
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos profundos, 1,2 ml