Descripción
- Ideal para almacenamiento a corto plazo
- Protege las muestras y reduce la evaporación.
- Disponible en una variedad de materiales: polietileno, silicona, EVA , o TPE
- Reutilizable y autoclavable (excepto EVA esteras)
- EVA Las alfombrillas se pueden limpiar con etanol.
- Las alfombrillas de sellado reducirán el volumen de trabajo de cada pozo.
- Para usar con placas de 96 y 364 pocillos profundos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Sin resistencia |
| Material | EVA |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.° por paquete | 24 |
| Formato | ANSI/SLAS |
| Precortados | No |
| Tipo de producto | Alfombrilla de cobertura |
| Mostrar más |