Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Puntas de pipeta, 50 a 1000 μL
Código de producto. 15184917 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de punta:
Estándar
Retención baja
Envase:
Recambio de puntas, 10 unidades x 96 puntas
TipBox
TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta Envase Tamaño de la unidad
15184917 Estándar TipBox 960 PCS
15164907 Estándar Recambio de puntas, 10 unidades x 96 puntas paquete de 960
15174937 Retención baja TipBox paquete de 960
15154927 Estándar TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas paquete de 960
15104947 Retención baja TipStack, 10 gradillas de 96 piezas y dos cajas paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15184917 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 732232
En stock
Añadir a la cesta
Fabricado en polipropileno sin oleamida y diHEMDA de alta pureza. BIO-CERT™ son estériles y libres de contaminantes biológicos. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos.
  • El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
  • Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
  • Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
  • Graduaciones en 250, 500 y 1000 μL para verificación rápida del volumen
  • Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradillas apilables cómodo y ecológico
  • Las puntas a granel son de color azul y las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color azul
Puntas con retención ultrabaja
  • Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
  • Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
  • Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
  • Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de baja retención.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción BIO-CERT™ Calidad en el manejo de líquidos
Volumen (métrico) De 50 a 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Color de gradilla Azul
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 2,75 in
Longitud (métrico) 7 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo inverso, placa de lavado, trabajo con pipetas multicanal
Método de esterilización Radiación beta
Formato Caja
Estilo de punta Estándar
Envase TipBox
Tipo de producto Puntas de pipeta
Desechables Uso limitado
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Graduado Sí
Línea de productos Bio-Cert
Material Polipropileno
Graduaciones 250, 500, 1000 μl