Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta, 0,1 - 20 μL, PP, incoloro
Código de producto. 15124917 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Gradilla
Recarga
Estilo de punta:
Retención baja
Universal
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Estilo de punta Tamaño de la unidad
15124917 Gradilla Universal paquete de 960
15114907 Recarga Universal paquete de 960
15114937 Gradilla Retención baja paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15124917 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 732222
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Calidad de sala limpia para análisis sin contaminación. Ajuste perfecto para el Transferpette™ micropipeta y muchas otras pipetas. El sistema de propinas para todas las necesidades.
Puntas de pipeta y puntas con filtro de BRAND Ofrecemos una calidad confiable para análisis precisos y exigentes. Las materias primas están libres de DiHEMDA y Oleamid. Las puntas se fabrican en BRAND en condiciones de sala limpia supervisadas y se envasan automáticamente. No se utilizan agentes separadores ni coadyuvantes de desmoldeo. BRAND ofrece puntas de pipeta para volúmenes desde 0,1 μde 1 a 10 ml y puntas con filtro para volúmenes de 0,1 μl a 1250 μl. Se les hace la prueba para BRAND pipetas y muchas pipetas de otros fabricantes.
  • BRAND Las puntas de pipeta y las puntas con filtro, así como las TipBoxes correspondientes, son esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar) según DIN EN 285.
  • Las puntas estériles se fabrican bajo certificación BIO-CERT™ calidad. Se esterilizan con radiación beta según ISO 11 137 y el AAMI Pautas.
  • El nano-cap™ La punta fue desarrollada especialmente para el rango de nanolitros y, por lo tanto, es ideal para aplicaciones de biología molecular como PCR. Tiene 37 mm de largo y presenta una elevación capilar que es visible incluso a simple vista a 0,1 μl. La parte capilar de la punta llena convenientemente los pocillos de gel para los sistemas de electroforesis en gel de la mayoría de los fabricantes.
  • Las puntas en rack son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color gris.
  • Los artículos están disponibles en los siguientes niveles de calidad: Calidad certificada en ciencias de la vida y BIO-CERT™ Calidad en el manejo de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 20 μL
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 1,45 in
Longitud (métrico) 3,7cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Formato Gradilla
Estilo de punta Universal
Para utilizar con (equipo) Transferpette S
Línea de productos Bio-Cert Nano-cap