Learn More
BRAND™ Matraces aforados de vidrio BLAUBRAND™, clase A, USP, certificado
Código de producto. 15192726 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
20 ml
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Color unitSize
15192726 25 ml NS 10/19 Transparente paquete de 2
15158434 5 ml NS 10/19 Transparente paquete de 2
15188264 50 ml NS 12/21 Transparente paquete de 2
15178264 200 ml NS 14/23 Transparente paquete de 2
15158264 250 ml NS 14/23 Transparente paquete de 2
15891148 500 ml NS 19/26 Transparente paquete de 2
15359332 1000 ml NS 24/29 Transparente cada uno
15204069 2000 ml NS 29/32 Transparente cada uno
15613967 5 ml NS 10/19 Ámbar paquete de 2
15623967 10 ml NS 10/19 Ámbar paquete de 2
15633967 20 ml NS 10/19 Ámbar paquete de 2
15262845 50 ml NS 12/21 Ámbar paquete de 2
15600327 200 ml NS 14/23 Ámbar paquete de 2
15282845 250 ml NS 14/23 Ámbar paquete de 2
15643967 500 ml NS 19/26 Ámbar paquete de 2
15663967 1000 ml NS 24/29 Ámbar cada uno
15123129 20 ml 10/19 Transparente paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15192726 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 36977
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Indispensable para la preparación de diluciones y soluciones estándar
  • Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3, conocido por su bajo coeficiente de expansión y excelente resistencia química.
  • Disponible en vidrio transparente o ámbar.
  • Tapón de vidrio con boquilla antigoteo incluida
  • Con una gama completa de ISO Opciones de tamaño, desde 5 mL hasta 2000 mL
  • Calibrado «para contener»
  • Cada unidad se suministra con un número de lote y un USP Certificado de lote en su embalaje original para trazabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el almacenamiento
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042, USP certificado de lote
Material del cierre Vidrio
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Límite de error ±0,03 ml USP
N.º por caja 2 unidades
Tipo de producto Matraces volumétricos
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated No
Mouth Style Estrecho
Esterilidad No estéril
Clase A
Forma del fondo Redondo
Tamaño del tapón NS 10/19