Learn More
Descrizione
Juego de válvulas de llenado
- Incluye: 1 x cuerpo de válvula de llenado, 1 x válvula de llenado, 1 x válvula de descarga y 2 x anillos de sellado
Anillos de sellado
- Cinco por paquete
- También compatible con Quiksip™ aspirador de tapa de botella
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | juego de válvulas |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquido |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador de botellas Seripettor |
| Incluye | Válvula de llenado, válvula de descarga y dos sellos. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?