Descripción
Designed specifically for BRAND™ PCR plates.
- Reduces evaporation losses by up to 75 percent in comparison to conventional systems
- Highly flexible
- Forms tight seal
- Easily pierced with pipet tips.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Elastómero termoplástico (TPE) |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.° por paquete | 5 |
| Tipo de producto | Alfombrilla de sellado |
| Plate Compatibility | Placa de PCR de 96 pocillos |