Description
- Alta adherencia para moléculas con regiones predominantemente hidrófobas como lipoproteínas o péptidos
- PS, no estéril
- Relieve alfanumérico azul en placas sólidas claras, blancas y negras para facilitar la identificación de los pocillos
- Para ensayos de fase sólida con moléculas hidrófobas y fase líquida con moléculas hidrófilas, respectivamente
- Alternativa a immunoGrade™ superficie
Specifications
Specifications
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SLA |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Placa de microtitulación de 96 pocillos |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 350 μl |
| Show More |