Descripción
- Alta adherencia para moléculas con regiones predominantemente hidrófobas como lipoproteínas o péptidos
- PS, no estéril
- Relieve alfanumérico azul en placas sólidas claras, blancas y negras para facilitar la identificación de los pocillos
- Para ensayos de fase sólida con moléculas hidrófobas y fase líquida con moléculas hidrófilas, respectivamente
- Alternativa a immunoGrade™ superficie
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SLA |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Alta adherencia |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Placa de microtitulación de 96 pocillos |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 350 μl |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?