Learn More
BRAND™ BRANDplatoscellGrade™ Microplacas PS de 96 pocillos
Código de producto. 15654017 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
1/paq., 50/caja
5/paq.
Color:
Blanco
Fondo transparente/blanco, Fondo transparente
Negro
Negro, base transparente, Fondo transparente
Transparente
Forma del pocillo:
Base cónica (pocillo V)
Base plana (pocillo F)
Base redonda (pocillo U)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Color Forma del pocillo Tamaño de la unidad
15654017 5/paq. Negro, base transparente, Fondo transparente Base plana (pocillo F) paquete de 5
10532094 1/paq., 50/caja Negro, base transparente, Fondo transparente Base plana (pocillo F) paquete de 50
10307203 - Transparente Base redonda (pocillo U) paquete de 50
10002793 - Transparente Base cónica (pocillo V) paquete de 50
10367243 - Transparente Base plana (pocillo F) paquete de 50
10617713 - Blanco Base plana (pocillo F) paquete de 50
10554584 - Negro Base plana (pocillo F) paquete de 50
10216523 - Fondo transparente/blanco, Fondo transparente Base plana (pocillo F) paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15654017 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781975
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Microplacas estériles de 96 pocillos con tratamiento™ de superficie cellGrade para un crecimiento óptimo. Ideal para cultivar células adherentes con una superficie de PS hidrófila que presenta grupos carboxilo e hidroxilo accesibles. Mejora la unión de los componentes del suero para una adhesión celular indirecta eficaz.
  • Superficie hidrofílica con grupos carboxilo e hidroxilo de libre acceso
  • Se une fácilmente a los componentes del suero para la adhesión indirecta de las células
  • Esterilizado por radiación B a ISO 11137 y AAMI Directrices para un SAL de 10 -6
  • Cumplir con los requisitos de Ph. Eur. y la USP 29
  • BIO-CERT™ CALIDAD DE CULTIVO CELULAR significa insertos: Libre de pirógenos, endotoxinas, ADN humano, ARNasa y ADNasa.
  • Las endotoxinas son < 0,01 UE/ml
  • Relieve alfanumérico naranja para una fácil identificación de los pocillos
Información de órdenes
Paquetes de 50 placas envueltas individualmente con tapas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad ISO 11137, DIN ISO 10993
Formato Estándar
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 5/paq.
Color Negro, base transparente, Fondo transparente
Tipo de producto Microplaca de 96 pocillos
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 330 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie cellGrade
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de líneas celulares adherentes
N.° por paquete 5/Pk.