Descripción
- Superficie hidrofílica con grupos carboxilo e hidroxilo de libre acceso
- Se une fácilmente a los componentes del suero para la adhesión indirecta de las células
- Esterilizado por radiación B a ISO 11137 y AAMI Directrices para un SAL de 10 -6
- Cumplir con los requisitos de Ph. Eur. y la USP 29
- BIO-CERT™ CALIDAD DE CULTIVO CELULAR significa insertos: Libre de pirógenos, endotoxinas, ADN humano, ARNasa y ADNasa.
- Las endotoxinas son < 0,01 UE/ml
- Relieve alfanumérico naranja para una fácil identificación de los pocillos
Información de órdenes
Paquetes de 50 placas envueltas individualmente con tapas
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | ISO 11137, DIN ISO 10993 |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de enlace | Grupos carboxilo e hidroxilo |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca de 96 pocillos |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 330 μl |
| Mostrar más |